Triisopropanolate d'aluminium ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
Purity: 99.99+%
CAS No.: 555-31-7
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 204.25
Physical Form: Powder
Density: 1.035
Refractive Index: 1.0346
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 135°/10mm
Merck Reference: 14,347
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00008870
Formule:
C₉H₂₁AlO₃ Point d'ébullition: 135 °C (10 mmHg) Point de fusion: 131…135 °C Densité: 1.035 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008870 Numéro CAS: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 ONU: 3181 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,347 |