Imprimer
Méthanolate de sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
L05673.22EA 25.8 EUR
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
Méthanolate de sodium ≥98%
Méthanolate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3NaO Formula Weight: 54.02 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1431 MDL No.: MFCD00012179
Formule: CH₃NaO
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1431
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,8643