Imprimer
Hexan-1-ol
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
3847.1 3847.2
ROTH3847.1EA 0 EUR
ROTH3847.1 ROTH3847.2
Hexan-1-ol
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 156
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
ONU: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM