Imprimer
Butanol-1 ≥99.9%
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
537993-1L 537993-20L 537993-4X2.5L 537993-6X1L 537993-2.5L
537993-1LEA 58.7 EUR
537993-1L 537993-20L 537993-4X2.5L 537993-6X1L 537993-2.5L
Butanol-1 ≥99.9%
Butanol-1
Beilstein Number: 969148
RTECS Number: EO1400000
UNSPSC Code: 12191601
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 119 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: <-90 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9,4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.80 %
Density (D 20/4) 0.809 - 0.811
Non-volatile matter Max. 20 mg/l
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.3 ppm
Di-n-butyl ether (GC) Max. 0.100 %
Isobutyl alcohol (GC) Max. 0.100 %
n-Butyraldehyde (GC) Max. 0.020 %
Carbonyl compounds (as CO) Max. 0.050 %
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 649 °F
Refractive Index n20/D 1.399 (lit.)