Imprimer
Anhydride acétique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Acetyl oxide, Acetyl acetate
4483.1 4483.2
ROTH4483.1EA 0 EUR
ROTH4483.1 ROTH4483.2
Anhydride acétique
Anhydride acétique
Formule: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Point d'ébullition: 139.9
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008705
Numéro CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
ONU: 1715
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM