Anhydride acétique, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00042.1000
1.00042.2500
1.00042.9025
1.00042.1000_N
1.00042.2500_N
1.00042.1000EA
56.7
EUR
1.00042.1000
1.00042.2500
1.00042.9025
MERC1.00042.1000_N
MERC1.00042.2500_N
Anhydride acétique, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Anhydride acétique
Formule:
(CH₃CO)₂O MW: 102.09 g/mol Point d'ébullition: 139.9 Point de fusion: –73 °C Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 49 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008705 Numéro CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 ONU: 1715 ADR: 8 (3) II ATTEINDRE: 01-2119486470-36 Merck Index: 13,00057 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) Hydrolysis,Risk of violent reaction. |
Melting Point | -73 °C |
Molar Mass | 102.08 g/mol |
Boiling Point | 138 - 140.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 49 °C |
Explosion Limit | 2.0 - 10.2 %(V) |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 330 °C |