Imprimer
Anhydride acétique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
6004.1000EA 71.8 EUR
6004.1000 6004.2500
Anhydride acétique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Anhydride acétique
Formule: (CH₃CO)₂O
Point d'ébullition: 139.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008705
Numéro CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
ONU: 1715
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay min. 97.0 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 5