Imprimer
Anhydride glutarique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11152.0B A11152.18 A11152.22 A11152.30
A11152.0BEA 356 EUR
A11152.0B A11152.18 A11152.22 A11152.30
Anhydride glutarique ≥98%
Anhydride glutarique
Purity: 98% CAS No.: 108-55-4 Molecular Formula: C5H6O3 Formula Weight: 114.10 Flash Point: 178°(352°F) Physical Form: Crystals Density: 1.411 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Melting Point: 52-57° Boiling Point: 291° Beilstein Reference: 110051 MDL No.: MFCD00006679
Formule: C₅H₆O₃
Point d'ébullition: 291 °C
Point de fusion: 52…57 °C
Densité: 1.411
Point d'éclair: 178 °C (352 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006679
Numéro CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6