Imprimer
Ether diméthylique du diéthylèneglycol 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
125850010 125850025 125852500 125850100
ACRO125850010EA 131 EUR
ACRO125850010 ACRO125850025 ACRO125852500 ACRO125850100
Ether diméthylique du diéthylèneglycol 99%, très pur
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,937 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008503
Numéro CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.005 %