Imprimer
Formaldéhyde-diéthylacétal stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethylal, Diethoxymethane
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 32.9 EUR
8.14549.0250 8.14549.1000
Formaldéhyde-diéthylacétal stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Formaldéhyde-diéthylacétal
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0.8319 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009246
Numéro CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
ONU: 2373
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C