Imprimer
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
Fournisseur: VWR Collection
113-9014EA 284 EUR
113-9014 113-9015 113-9016 113-9017 113-9018 113-9019 113-9020 113-9021 113-9022 113-9023 113-9024 113-9025
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec capuche, sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce textile léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
  • Capuche
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Conditionnement: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.