Imprimer
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether
A17459.0D A17459.0F A17459.AP
A17459.0DEA 333 EUR
A17459.0D A17459.0F A17459.AP
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) ≥99%
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Purity: 99% CAS No.: 109-86-4 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.4025 Odour: Characteristic pH: 4-7 Melting Point: -85° Boiling Point: 124-125° Beilstein Reference: 1731074 Merck Reference: 14,6038 UN No.: 1188 MDL No.: MFCD00002867
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.965
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118