Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99 Spectrophotometry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethylene glycol monomethyl ether
Purity: 99% min
CAS No.: 109-86-4
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.965
Refractive Index: 1.4025
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
pH: 4-7
Melting Point: -85°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1731074
Merck Reference: 14,6038
UN No.: 1188
MDL No.: MFCD00002867
Formule:
C₃H₈O₂ MW: 76.1 g/mol Point d'ébullition: 124…125 °C Point de fusion: –85 °C Densité: 0.965 Point d'éclair: 46 °C (115 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002867 Numéro CAS: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 ONU: 1188 ADR: 3 III Merck Index: 14,6038 |