Imprimer
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether
180790010 180790025 180790250
ACRO180790010EA 72 EUR
ACRO180790010 ACRO180790025 ACRO180790250
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99+%, très pur
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 124.6
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %