Imprimer
Diisopropyle oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Isopropyl ether
T899.1 T899.2 T899.3
ROTHT899.1EA 31.5 EUR
ROTHT899.1 ROTHT899.2 ROTHT899.3
Diisopropyle oxyde
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 68.5
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
ONU: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM