Ether dibutylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
Di-n-butyl ether
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02892.2500
8.02892.9150
8.02892.2500EA
114
EUR
8.02892.2500
8.02892.9150
Ether dibutylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ether dibutylique
Formule:
C₈H₁₈O MW: 130.23 g/mol Point d'ébullition: 141 Point de fusion: –95 °C Densité: 0.767 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 25 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009461 Numéro CAS: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 ONU: 1149 ADR: 3 III Merck Index: 13,01568 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 130.23 g/mol |
Boiling Point | 140 - 143 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 6.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 37 - 38 °C |
Refractive Index | 1.3985 |
Explosion Limit | 0.9 - 8.5 %(V) |
Density | 0.769 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.2 (0.2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 175 °C |
Water absorption | 300 mg/kg (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |