Imprimer
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES) ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18047.14 A18047.22 A18047.36 A18047.99
A18047.14EA 52.9 EUR
A18047.14 A18047.22 A18047.36 A18047.99
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES) ≥99%
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Purity: 99% CAS No.: 103-47-9 Molecular Formula: C8H17NO3S Formula Weight: 207.29 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2967601 Merck Reference: 14,2055 MDL No.: MFCD00003835
Zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0
Formule: C₈H₁₇NO₃S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 14,2055