2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Fournisseur: Roth Carl
6999.1
6999.2
ROTH6999.1EA
0
EUR
ROTH6999.1
ROTH6999.2
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Formule:
C₁₁H₂₆N₂O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00004689 Numéro CAS: 64431-96-5 EINECS: 264-899-3 |