Imprimer
VWR® Basic, Surchaussures, antidérapantes
Fournisseur: VWR Collection
113-8285EA 210 EUR
113-8285 113-8287
VWR® Basic, Surchaussures, antidérapantes
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
  • Semelles antidérapantes
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles en blanc ou bleu
L×h : 410×170 mm
Poids: 60 g/m²
* Taille unique
Conditionnement: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 3 sachets par caisse.