Imprimer
Diisopropylamine ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
8.03646.0100EA 45 EUR
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
Diisopropylamine ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 83…84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –13,45 °C (DIN 51755 Part 1)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
ONU: 1158
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03219
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test