Imprimer
Diisopropylamine 99.5%, AcroSeal®, bidistillé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
378301000 378300010
378301000.EA 103 EUR
378301000. 378300010.
Diisopropylamine 99.5%, AcroSeal®, bidistillé
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,716 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
ONU: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA