Imprimer
Dihexylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L06326.AE L06326.AP
L06326.AEEA 54.4 EUR
L06326.AE L06326.AP
Dihexylamine ≥98%
Dihexylamine
Purity: 98+% CAS No.: 143-16-8 Molecular Formula: C12H27N Formula Weight: 185.36 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4335 Melting Point: 3° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 1738519 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00009521
Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C
Point de fusion: 3
Densité: 0.790
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009521
Numéro CAS: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
ONU: 2927
ADR: 6.1 I