Dibutylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 111-92-2
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 39°(102°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.767
Refractive Index: 1.4169
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 506001
Merck Reference: 14,3032
UN No.: 2248
MDL No.: MFCD00009429
Formule:
C₈H₁₉N Point d'ébullition: 159…160 °C Point de fusion: –62 °C Densité: 0,767 Point d'éclair: 39 °C (102 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009429 Numéro CAS: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 ONU: 2248 ADR: 8,II Merck Index: 14,3032 |