Imprimer
Diéthylamine 99.5%, très pur, bidistillé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
378371000 378370010 378370025
ACRO378371000EA 82.2 EUR
ACRO378371000 ACRO378370010 ACRO378370025
Diéthylamine 99.5%, très pur, bidistillé
Diéthylamine
Formule: (C₂H₅)₂NH
MW: 73.14 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.71 g/cm³
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009032
Numéro CAS: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
ONU: 1154
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %