Imprimer
1,3-Diaminopropane-2-ol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
112220050 112220250
ACRO112220050EA 55.1 EUR
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diaminopropane-2-ol 95%
1,3-Diaminopropane-2-ol
Formule: C₃H₁₀N₂O
MW: 90.13 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 39…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008142
Numéro CAS: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %