Imprimer
1,5-Diaminopentane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
B23039.06 B23039.14
B23039.06EA 110 EUR
B23039.06 B23039.14
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Purity: 98% CAS No.: 462-94-2 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Refractive Index: 1.4585 Odour: Amine-like Boiling Point: 178-180° Merck Reference: 14,1609 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008239
Formule: C₅H₁₄N₂
Point d'ébullition: 178…180 °C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0.873
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008239
Numéro CAS: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1609