1,5-Diaminopentane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
112320050
112320250
ACRO112320050EA
102
EUR
ACRO112320050
ACRO112320250
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Formule:
C₅H₁₄N₂ Point d'ébullition: 178…180 °C (760 mmHg) Point de fusion: 9 °C Densité: 0.87 g/cm³ Point d'éclair: 62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008239 Numéro CAS: 462-94-2 EINECS: 207-329-0 ONU: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 12,01645 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |