Imprimer
1,4-Diaminobutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine
B21316.14 B21316.22 B21316.36
B21316.14EA 40.5 EUR
B21316.14 B21316.22 B21316.36
1,4-Diaminobutane ≥98%
1,4-Diaminobutane
Purity: 98+% CAS No.: 110-60-1 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4569 Melting Point: 25-28° Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 605282 Merck Reference: 14,7947 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00008235
Formule: C₄H₁₂N₂
Point d'ébullition: 158…160 °C
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0.877
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008235
Numéro CAS: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7947