Imprimer
1,10-Diaminodécane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
112130250 112130050
ACRO112130250EA 182 EUR
ACRO112130250 ACRO112130050
1,10-Diaminodécane 97%
1,10-Diaminodécane
Formule: C₁₀H₂₄N₂
Point d'ébullition: 140 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 62…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008151
Numéro CAS: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %