Imprimer
Taurine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
07579-1 07579-2
BMOL07579-1EA 0 EUR
BMOL07579-1 BMOL07579-2
Taurine
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163