Imprimer
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.8% pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
0826-1KGEA 201 EUR
0826-1KG 0826-500G 0826-5KG
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.8% pour les biotechnologies
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l'électrophorèse des molécules biologiques.
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@280nm (1M, Water) ≤0.05
Arsenic <0.0005%
Copper <0.0001%
DNase none detected
Insolubles ≤0.005%
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Loss on Drying <1%
Magnesium <0.0005%
Protease none
Purity >99.8%
RNase none detected