Imprimer
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18494.0E A18494.22 A18494.36
A18494.0EEA 326 EUR
A18494.0E A18494.22 A18494.36
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99%
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Purity: 99% CAS No.: 77-86-1 Molecular Formula: C4H11NO3 Formula Weight: 121.14 Melting Point: 168-172° Boiling Point: 219-220°/10mm Merck Reference: 14,9772 MDL No.: MFCD00004679
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 219…220 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1,353
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM