Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
140500010
140500025
140505000
140500100
ACRO140500010EA
177
EUR
ACRO140500010
ACRO140500025
ACRO140505000
ACRO140500100
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99+% pour biochimie
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃ MW: 121.14 g/mol Point d'ébullition: 219…220 °C (10 mmHg) Point de fusion: >168.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004679 Numéro CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 171 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
UV | at 290 nm A: ≤0.2 |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
pH | 10.0 to 11.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Color of solution | ≤25 APHA (20 % in water) |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |