Imprimer
3-Amino-1-propanol ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 3-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
8.00423.0005EA 30.7 EUR
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
3-Amino-1-propanol ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1-propanol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00008223
Numéro CAS: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.986 - 0.988
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test