2-(2-Aminoéthoxy)éthanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 929-06-6
Molecular Formula: H2NCH2CH2OCH2CH2OH
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -11°
Boiling Point: 125-131°/23mm
Beilstein Reference: 906728
UN No.: 3055
MDL No.: MFCD00008181
Formule:
C₄H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 125…131 °C (23 mmHg) Point de fusion: –11 °C Densité: 1.057 Point d'éclair: 127 °C (260 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008181 Numéro CAS: 929-06-6 EINECS: 213-195-4 ONU: 3055 ADR: 8,III |