Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
2367.1 2367.2 2367.3
ROTH2367.1EA 0 EUR
ROTH2367.1 ROTH2367.2 ROTH2367.3
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Point d'ébullition: 120
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
ONU: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM