Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
8.08742.0005EA 30.8 EUR
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Point d'ébullition: 120
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
ONU: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -55 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21 hPa (20 °C)
Flash Point 17 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Hill Formula C6H16N2
Chemical Formula (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2