Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
A12536.0F A12536.AE A12536.AP
A12536.0FEA 317 EUR
A12536.0F A12536.AE A12536.AP
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99%
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Purity: 99% CAS No.: 110-18-9 Molecular Formula: C6H16N2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 18°(62°F) Physical Form: Liquid Density: 0.775 Refractive Index: 1.4180 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Unpleasant Melting Point: -55° Boiling Point: 120-122° Beilstein Reference: 1732991 UN No.: 2372 MDL No.: MFCD00008335
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.775
Point d'éclair: 18 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
ONU: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM