N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
138450500
138455000
138450025
ACRO138450500EA
31.6
EUR
ACRO138450500
ACRO138455000
ACRO138450025
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 99%, très pur
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule:
C₆H₁₆N₂ MW: 116.21 g/mol Point d'ébullition: 120…122 °C (760 mmHg) Point de fusion: –55 °C Densité: 0.77 g/cm³ Point d'éclair: 17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008335 Numéro CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 ONU: 2372 ADR: 3 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤100 APHA |