2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
9140.1
9140.2
ROTH9140.1EA
0
EUR
ROTH9140.1
ROTH9140.2
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formule:
C₈H₁₉NO₅ MW: 209.24 g/mol Point de fusion: 102…103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002853 Numéro CAS: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 |