Imprimer
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
50003-1 50003-2
BMOL50003-1EA 0 EUR
BMOL50003-1 BMOL50003-2
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formule: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002853
Numéro CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7