2-Diméthylaminoéthanol
Fournisseur: Serva
|
Danger
|
Synonyms:
2-Dimethylaminoethanol, N,N-Dimethylethanolamine, DMAE
20130.02
20130.04
SERA20130.02EA
0
EUR
SERA20130.02
SERA20130.04
2-Diméthylaminoéthanol
2-Diméthylaminoéthanol
Formule:
C₄H₁₁NO Point d'ébullition: 132…135 °C (1013 hPa) Point de fusion: –59 °C Densité: 0.8871 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 39 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002846 Numéro CAS: 108-01-0 EINECS: 203-542-8 ONU: 2051 ADR: 8,II Merck Index: 13,02863 |