Imprimer
2-Diméthylaminoéthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Dimethylaminoethanol, N,N-Dimethylethanolamine, DMAE
B23616.AK B23616.AU
B23616.AKEA 33.4 EUR
B23616.AK B23616.AU
2-Diméthylaminoéthanol ≥99%
2-Diméthylaminoéthanol
Purity: 99+% CAS No.: 108-01-0 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4295 Odour: Ammonia-like Melting Point: -60° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 1209235 Merck Reference: 14,2843 UN No.: 2051 MDL No.: MFCD00002846
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 134…136 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.886
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002846
Numéro CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
ONU: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2843