1-(Diméthylamino)-2-propanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
B24234.0B
B24234.30
B24234.0BEA
78.8
EUR
B24234.0B
B24234.30
1-(Diméthylamino)-2-propanol 99%
1-(Diméthylamino)-2-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-16-7
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4195
Odour: Amine-like
pH: 11
Melting Point: -85°
Boiling Point: 123-126°
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00004532
Formule:
C₅H₁₃NO Point d'ébullition: 123…126 °C Point de fusion: –85 °C Densité: 0.85 Point d'éclair: 35 °C (95 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004532 Numéro CAS: 108-16-7 EINECS: 203-556-4 ONU: 2734 ADR: 8,II |