Imprimer
1-(Diméthylamino)-2-propanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
115870010 115872500
ACRO115870010EA 89.7 EUR
ACRO115870010 ACRO115872500
1-(Diméthylamino)-2-propanol 99%
1-(Diméthylamino)-2-propanol
Formule: C₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 125…127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004532
Numéro CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %