Imprimer
Tripropylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10285.K2 A10285.AK
A10285.K2EA 104 EUR
A10285.K2 A10285.AK
Tripropylamine 98%
Tripropylamine
Purity: 98%
CAS No.: 102-69-2
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Amine-like
Melting Point: -93°
Boiling Point: 156°
UN No.: 2260
MDL No.: MFCD00009363
Formule: C₉H₂₁N
Point d'ébullition: 156 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.755
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009363
Numéro CAS: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
ONU: 2260
ADR: 3,III