Imprimer
N,N-Diméthylhexylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylhexan-1-amine
A17364.06 A17364.14 A17364.22
A17364.06EA 66.6 EUR
A17364.06 A17364.14 A17364.22
N,N-Diméthylhexylamine 99%
N,N-Diméthylhexylamine
Purity: 99% CAS No.: 4385-04-0 Molecular Formula: CH3(CH2)5N(CH3)2 Formula Weight: 129.25 Flash Point: 33°(92°F) Refractive Index: 1.4136 Boiling Point: 146-150° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009522
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 146…150 °C
Densité: 0.744
Point d'éclair: 33 °C (92 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009522
Numéro CAS: 4385-04-0
EINECS: 224-491-8
ONU: 2733
ADR: 3,III