Imprimer
N,N-Diméthylhexylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylhexan-1-amine
314740050 314740250
ACRO314740050EA 59.9 EUR
ACRO314740050 ACRO314740250
N,N-Diméthylhexylamine 99%
N,N-Diméthylhexylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 146…150 °C (760 mmHg)
Densité: 0.744 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009522
Numéro CAS: 4385-04-0
EINECS: 224-491-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4126 to 1.4146 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %