Imprimer
N,N-Diméthyldodécylamine ≥90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24145.0B B24145.18 B24145.30
B24145.0BEA 346 EUR
B24145.0B B24145.18 B24145.30
N,N-Diméthyldodécylamine ≥90%
N,N-Diméthyldodécylamine
Purity: 90+% CAS No.: 112-18-5 Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)2 Formula Weight: 213.41 Flash Point: 118°(244°F) Refractive Index: 1.4375 Melting Point: -20° Boiling Point: 110-112°/3mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008970
Formule: C₁₄H₃₁N
Point d'ébullition: 110…112 °C (3 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.787
Point d'éclair: 118 °C (244 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008970
Numéro CAS: 112-18-5
EINECS: 203-943-8
ONU: 2735
ADR: 8,III