Imprimer
1,1-Dipropoxytriméthylamine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Dipropoxytrimethylamine, N,n-dimethylformamidedipropylacetal, 1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine
L00643.09 L00643.18
L00643.09EA 45.5 EUR
L00643.09 L00643.18
1,1-Dipropoxytriméthylamine ≥97%
1,1-Dipropoxytriméthylamine
Purity: 97% CAS No.: 6006-65-1 Molecular Formula: C9H21NO2 Formula Weight: 175.27 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.4088 Boiling Point: 67-68°/14mm Beilstein Reference: 1098524 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009374
Formule: C₉H₂₁NO₂
Point d'ébullition: 67…68 °C (14 mmHg)
Densité: 0.854
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009374
Numéro CAS: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
ADR: 3,III